Titan(IV)propanolat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Titan(IV)propoxid, ortho-Titansäuretetrapropylester, Titantetrapropanolat, Tetrapropylorthotitanat, 1-Propanol Titan(IV)salz, Titansäuretetrapropylester, Tetrapropoxytitan(IV)

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

253081-100G 253081-500G
SIAL253081-100GEA 62.8 EUR
SIAL253081-100G SIAL253081-500G
Titan(IV)propanolat, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)propanolat
Formel: C₁₂H₂₈O₄Ti
Molecular Weight: 284,23 g/mol
Siedepunkt: 137 °C (7 hPa)
Dichte: 1,033 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009365
CAS-Nummer: 3087-37-4
EINECS: 221-411-3
UN: 2413
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR