Tantalpentabromid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
14041.09 14041.30 14041.18
14041.09EA 126 EUR
14041.09 14041.30 14041.18
Tantalpentabromid ≥99,9% (Metall-Basis)
Tantalpentabromid
Purity: 99.9% CAS No.: 13451-11-1 Molecular Formula: TaBr5 Formula Weight: 580.49 Physical Form: -8 Mesh Powder Density: 4.67 Appearance: Yellow Odour: Pungent Melting Point: 265° Boiling Point: 348.8° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00049563
Formel: Br₅Ta
Molecular Weight: 580.47 g/mol
Siedepunkt: 348.8 °C
Schmelzpunkt: 265 °C
Dichte: 4.67
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049563
CAS-Nummer: 13451-11-1
EINECS: 236-618-4
UN: 3260
ADR: 8 III