Niob(V)chlorid ≥99,95% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Niobpentachlorid
unter Argon abgefüllt
35795.09 35795.18
35795.09EA 64.1 EUR
35795.09 35795.18
Niob(V)chlorid ≥99,95% (Metall-Basis)
Niob(V)chlorid
Purity: 99.95% CAS No.: 10026-12-7 Molecular Formula: NbCl5 Formula Weight: 270.20 Physical Form: Crystalline, Packaged under argon Density: 2.74 Melting Point: 208.3° Boiling Point: 248.2° Merck Reference: 14,6557 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011127
Formel: Cl₅Nb
Molecular Weight: 270,17 g/mol
Siedepunkt: 248,2 °C
Schmelzpunkt: 208,3 °C
Dichte: 2,74
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011127
CAS-Nummer: 10026-12-7
EINECS: 233-059-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,6557