Niob(V)chlorid ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Niobpentachlorid
unter Argon abgefüllt
43729.22
43729.14
43729.06
43729.22EA
1198
EUR
43729.22
43729.14
43729.06
Niob(V)chlorid ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Niob(V)chlorid
Purity: 99.999%
CAS No.: 10026-12-7
Molecular Formula: NbCl5
Formula Weight: 270.20
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Density: 2.74
Melting Point: 208.3°
Boiling Point: 248.2°
Merck Reference: 14,6557
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011127
Formel:
Cl₅Nb Molecular Weight: 270,17 g/mol Siedepunkt: 248,2 °C Schmelzpunkt: 208,3 °C Dichte: 2,74 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011127 CAS-Nummer: 10026-12-7 EINECS: 233-059-8 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,6557 |