Niob(V)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Niobpentachlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
215791-10G 215791-50G
SIAL215791-10GEA 66.6 EUR
SIAL215791-10G SIAL215791-50G
Niob(V)chlorid, Sigma-Aldrich®
Niob(V)chlorid
Formel: Cl₅Nb
Molecular Weight: 270.17 g/mol
Siedepunkt: 254
Schmelzpunkt: 205
Dichte: 2.75 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011127
CAS-Nummer: 10026-12-7
EINECS: 233-059-8
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,06649