Niob(V)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Niobpentachlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
336602-10G
336602-50G
SIAL336602-10GEA
174
EUR
SIAL336602-10G
SIAL336602-50G
Niob(V)chlorid, Sigma-Aldrich®
Niob(V)chlorid
Formel:
Cl₅Nb Molecular Weight: 270.17 g/mol Siedepunkt: 254 Schmelzpunkt: 205 Dichte: 2.75 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011127 CAS-Nummer: 10026-12-7 EINECS: 233-059-8 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 12,06649 |