Niob(V)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Niobpentachlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
510696-25G
510696-5G
SIAL510696-25GEA
524
EUR
SIAL510696-25G
SIAL510696-5G
Niob(V)chlorid, Sigma-Aldrich®
Niob(V)chlorid
Formel:
Cl₅Nb Molecular Weight: 270.17 g/mol Siedepunkt: 254 Schmelzpunkt: 205 Dichte: 2.75 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011127 CAS-Nummer: 10026-12-7 EINECS: 233-059-8 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 12,06649 |