Tantalpentachlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Tantal(V)chlorid

203910050 203910250 203911000
ACRO203910050EA 51.1 EUR
ACRO203910050 ACRO203910250 ACRO203911000
Tantalpentachlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Tantalpentachlorid
Formel: Cl₅Ta
Molecular Weight: 358.21 g/mol
Siedepunkt: 232…235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 221 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011253
CAS-Nummer: 7721-01-9
EINECS: 231-755-6
UN: 3260
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR