Tantalpentachlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tantal(V)chlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
218634-100G 218634-25G 218634-5G
SIAL218634-100GEA 674 EUR
SIAL218634-100G SIAL218634-25G SIAL218634-5G
Tantalpentachlorid, Sigma-Aldrich®
Tantalpentachlorid
Formel: Cl₅Ta
Molecular Weight: 358.21 g/mol
Siedepunkt: 232…235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 216…217 °C
Dichte: 3.68 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011253
CAS-Nummer: 7721-01-9
EINECS: 231-755-6
UN: 3260
ADR: 8 III