Vanadium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
422371-1G 422371-5G
SIAL422371-1GEA 116 EUR
SIAL422371-1G SIAL422371-5G
Vanadium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Vanadium(II)chlorid
Formel: Cl₂V
Molecular Weight: 121,85 g/mol
Siedepunkt: 1506 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1027 °C
Dichte: 3,23 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 10580-52-6
EINECS: 234-176-7
UN: 3260
ADR: 8,II