Tantalpentafluorid

Lieferant: FLUOROCHEM

002867-10G 002867-25G 002867-100G
FLUO002867-10GEA 0 EUR
FLUO002867-10G FLUO002867-25G FLUO002867-100G
Tantalpentafluorid
Tantalpentafluorid
Formel: F₅Ta
Siedepunkt: 229 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 97 °C
Dichte: 4,74 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042542
CAS-Nummer: 7783-71-3
EINECS: 232-022-3
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09225

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR