Niob(V)oxid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Niobpentoxid, Diniobpentaoxid
193630500
193630100
193632500
ACRO193630500EA
144
EUR
ACRO193630500
ACRO193630100
ACRO193632500
Niob(V)oxid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Niob(V)oxid
Formel:
Nb₂O₅ Molecular Weight: 265.81 g/mol Schmelzpunkt: 1520 °C Dichte: 4.47 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011128 CAS-Nummer: 1313-96-8 EINECS: 215-213-6 Merck Index: 14,06559 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.01 % |