Niob(V)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Niobpentoxid, Diniobpentaoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
208515-100G
208515-500G
SIAL208515-100GEA
194
EUR
SIAL208515-100G
SIAL208515-500G
Niob(V)oxid, Sigma-Aldrich®
Niob(V)oxid
Formel:
Nb₂O₅ Molecular Weight: 265.81 g/mol Schmelzpunkt: 1496 Dichte: 4.6 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011128 CAS-Nummer: 1313-96-8 EINECS: 215-213-6 Merck Index: 14,06559 |