Tantal(V)oxid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
di-Tantalpentaoxid
194170100
194170500
ACRO194170100EA
57.4
EUR
ACRO194170100
ACRO194170500
Tantal(V)oxid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Tantal(V)oxid
Formel:
O₅Ta₂ Molecular Weight: 441.89 g/mol Schmelzpunkt: 1872 °C |
MDL:
MFCD00011254 CAS-Nummer: 1314-61-0 EINECS: 215-238-2 Merck Index: 14,09056 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.01 % |