Tantal(V)oxid ≥99,993% (Metall-Basis ausgeschlossen Nb), Puratronic® (max. 0,005% Nb)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: di-Tantalpentaoxid
10881.14 10881.22 10881.36
10881.14EA 180 EUR
10881.14 10881.22 10881.36
Tantal(V)oxid ≥99,993% (Metall-Basis ausgeschlossen Nb), Puratronic® (max. 0,005% Nb)
Tantal(V)oxid
Purity: 99.993% CAS No.: 1314-61-0 Molecular Formula: Ta2O5 Formula Weight: 441.89 Physical Form: Powder Density: 8.2 Melting Point: 1800° Merck Reference: 14,9056 MDL No.: MFCD00011254
Formel: O₅Ta₂
Molecular Weight: 441.89 g/mol
Schmelzpunkt: 1800 °C
Dichte: 8.2
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011254
CAS-Nummer: 1314-61-0
EINECS: 215-238-2
Merck Index: 14,9056