Tantal(V)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: di-Tantalpentaoxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

204536-50G 204536-10G
SIAL204536-50GEA 353 EUR
SIAL204536-50G SIAL204536-10G
Tantal(V)oxid, Sigma-Aldrich®
Tantal(V)oxid
Formel: O₅Ta₂
Schmelzpunkt: 1870…1880 °C
Dichte: 8,2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011254
CAS-Nummer: 1314-61-0
EINECS: 215-238-2
Merck Index: 14,09056

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR