Tantal(V)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: di-Tantalpentaoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
303518-100G 303518-25G
SIAL303518-100GEA 445 EUR
SIAL303518-100G SIAL303518-25G
Tantal(V)oxid, Sigma-Aldrich®
Tantal(V)oxid
Formel: O₅Ta₂
Molecular Weight: 441.89 g/mol
Schmelzpunkt: 1870…1880 °C
Dichte: 8.2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011254
CAS-Nummer: 1314-61-0
EINECS: 215-238-2
Merck Index: 14,09056