Vanadium(III)oxid ≥99,7% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Vanadiumtrioxid
43377.22 43377.36 43377.14
43377.22EA 358 EUR
43377.22 43377.36 43377.14
Vanadium(III)oxid ≥99,7% (Metall-Basis)
Vanadium(III)oxid
Purity: 99.7% CAS No.: 1314-34-7 Molecular Formula: V2O3 Formula Weight: 149.88 Physical Form: Powder Density: 4.87 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1970° Merck Reference: 14,9923 UN No.: 3285 MDL No.: MFCD00011455
Formel: O₃V₂
Molecular Weight: 149,88 g/mol
Schmelzpunkt: 1970 °C
Dichte: 4,87
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011455
CAS-Nummer: 1314-34-7
EINECS: 215-230-9
UN: 3285
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9923
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Total Metal Impurities 0,3% max.