Vanadium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Vanadiumtrioxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
463744-25G 463744-5G
SIAL463744-25GEA 864 EUR
SIAL463744-25G SIAL463744-5G
Vanadium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Vanadium(III)oxid
Formel: O₃V₂
Molecular Weight: 149,88 g/mol
Schmelzpunkt: 1940 °C
Dichte: 4,87 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011455
CAS-Nummer: 1314-34-7
EINECS: 215-230-9
UN: 3285
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10059