Vanadium(IV)oxid 99 Metals basis
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Vanadiumdioxid
22957.09 22957.18
22957.09EA 93.9 EUR
22957.09 22957.18
Vanadium(IV)oxid 99 Metals basis
Vanadium(IV)oxid
Purity: 99% CAS No.: 12036-21-4 Molecular Formula: O2V, may contain V6O13 Formula Weight: 82.94 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 4.339 Appearance: Black Melting Point: 1967° UN No.: 3285 MDL No.: MFCD00049702
Formel: O₂V
Molecular Weight: 82.94 g/mol
Siedepunkt: 2700
Schmelzpunkt: 1967 °C
Dichte: 4.339
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049702
CAS-Nummer: 12036-21-4
EINECS: 234-841-1
UN: 3285
ADR: 6.1 III