Vanadium(V)oxid 99.6+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Vanadinsäureanhydrid, Vanadiumpentoxid, di-Vanadiumpentaoxid, Vanadinpentoxid
206422500
206420010
ACRO206422500EA
84.4
EUR
ACRO206422500
ACRO206420010
Vanadium(V)oxid 99.6+%
Vanadium(V)oxid
Formel:
O₅V₂ Molecular Weight: 181,88 g/mol Siedepunkt: 1750 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 690 °C Dichte: 3,35 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011457 CAS-Nummer: 1314-62-1 EINECS: 215-239-8 UN: 2862 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,09987 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange-brown Powder |
Assay | ≥99.60 % |
Chromium (Cr) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤300 ppm |
Potassium (K) | ≤200 ppm |
Silicon (Si) | ≤200 ppm |
Sodium (Na) | ≤200 ppm |