Vanadium(V)oxid 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Vanadinsäureanhydrid, Vanadiumpentoxid, di-Vanadiumpentaoxid, Vanadinpentoxid
207995000 207991000 207990025
ACRO207995000EA 135 EUR
ACRO207995000 ACRO207991000 ACRO207990025
Vanadium(V)oxid 98+%
Vanadium(V)oxid
Formel: O₅V₂
Molecular Weight: 181,88 g/mol
Siedepunkt: 1750 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 690 °C
Dichte: 3,35 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011457
CAS-Nummer: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
UN: 2862
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09987
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Assay ≥98.0 %
Particle size ≤500 µm
Chromium (Cr) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Silicon (Si) ≤200 ppm
Sodium oxide (Na2O) ≤300 ppm
Potassium oxide (K2O) ≤300 ppm