Vanadium(V)oxid, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Vanadinsäureanhydrid, Vanadiumpentoxid, di-Vanadiumpentaoxid, Vanadinpentoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.00824.0250
1.00824.1000
1.00824.0250EA
781
EUR
1.00824.0250
1.00824.1000
Vanadium(V)oxid, Supelco®
Vanadium(V)oxid
Formel:
O₅V₂ Molecular Weight: 181,88 g/mol Siedepunkt: 1750 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 690 °C Dichte: 3,35 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011457 CAS-Nummer: 1314-62-1 EINECS: 215-239-8 UN: 2862 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,09987 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 690 °C |
Molar Mass | 181.88 g/mol |
Bulk Density | 400 - 600 kg/m3 |
Boiling Point | 1750 °C (decomposition) |
Density | 3.36 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |