Vanadium(V)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Vanadinsäureanhydrid, Vanadiumpentoxid, di-Vanadiumpentaoxid, Vanadinpentoxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

204854-1G 204854-25G 204854-5G
SIAL204854-1GEA 60.7 EUR
SIAL204854-1G SIAL204854-25G SIAL204854-5G
Vanadium(V)oxid, Sigma-Aldrich®
Vanadium(V)oxid
Formel: O₅V₂
Molecular Weight: 181,88 g/mol
Siedepunkt: 1750 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 690 °C
Dichte: 3,35 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011457
CAS-Nummer: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
UN: 2862
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09987

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR