Vanadium(V)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Vanadinsäureanhydrid, Vanadiumpentoxid, di-Vanadiumpentaoxid, Vanadinpentoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
223794-100G
223794-500G
SIAL223794-100GEA
38.6
EUR
SIAL223794-100G
SIAL223794-500G
Vanadium(V)oxid, Sigma-Aldrich®
Vanadium(V)oxid
Formel:
O₅V₂ Molecular Weight: 181,88 g/mol Siedepunkt: 1750 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 690 °C Dichte: 3,35 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011457 CAS-Nummer: 1314-62-1 EINECS: 215-239-8 UN: 2862 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,09987 |