Chrom(II)chlorid 90%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Chromium dichloride
223810050 223810100
ACRO223810050EA 99 EUR
ACRO223810050 ACRO223810100
Chrom(II)chlorid 90%
Chrom(II)chlorid
Formel: Cl₂Cr
Molecular Weight: 122,9 g/mol
Siedepunkt: 1302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 824 °C
Dichte: 2,87 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010947
CAS-Nummer: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02264
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green to grey Powder
Titration Argentometric ≥88 %