Chrom(II)chlorid, wasserfrei 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Chromium dichloride
L14342.06 L14342.14 L14342.22
L14342.06EA 84.9 EUR
L14342.06 L14342.14 L14342.22
Chrom(II)chlorid, wasserfrei 97%
Chrom(II)chlorid
Purity: 97% CAS No.: 10049-05-5 Molecular Formula: CrCl2 Formula Weight: 122.90 Odour: Odourless Melting Point: 824° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010947
Formel: Cl₂Cr
Molecular Weight: 122,9 g/mol
Siedepunkt: 1302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 824 °C
Dichte: 2,878
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010947
CAS-Nummer: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2244