Chrom(III)chlorid, wasserfrei zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Chromium trichloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18090.0025 8.18090.0002
8.18090.0025EA 83.5 EUR
8.18090.0025 8.18090.0002
Chrom(III)chlorid, wasserfrei zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Chrom(III)chlorid
Formel: Cl₃Cr
Molecular Weight: 158,35 g/mol
Schmelzpunkt: 1152 °C
Dichte: 2,76 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010948
CAS-Nummer: 10025-73-7
EINECS: 233-038-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02278
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 1152 °C
Molar Mass 158.35 g/mol
Boiling Point 1300 °C decomposes
Density 2.87 g/cm3 (25 °C)