Wolfram(VI)chlorid 99.9+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
221430100 221431000
ACRO221430100EA 73.6 EUR
ACRO221430100 ACRO221431000
Wolfram(VI)chlorid 99.9+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Wolfram(VI)chlorid
Formel: Cl₆W
Siedepunkt: 347 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 275 °C
Dichte: 3,518 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011463
CAS-Nummer: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to dark blue to violet to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.10 %