Wolfram(VI)chlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
12337.06 12337.18 12337.30 12337.09
12337.06EA 52.5 EUR
12337.06 12337.18 12337.30 12337.09
Wolfram(VI)chlorid ≥99%
Wolfram(VI)chlorid
Purity: 99% CAS No.: 13283-01-7 Molecular Formula: WCl6 Formula Weight: 396.57 Physical Form: Powder Density: 3.52 Appearance: Purple Odour: Pungent Melting Point: 275° Boiling Point: 346° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011463
Formel: Cl₆W
Siedepunkt: 346 °C
Schmelzpunkt: 275 °C
Dichte: 3,52
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011463
CAS-Nummer: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
UN: 3260
ADR: 8,II