Chrom(VI)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Chromtrioxid, Chromsäureanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
675644-25G 675644-5G
SIAL675644-25GEA 107 EUR
SIAL675644-25G SIAL675644-5G
Chrom(VI)oxid, Sigma-Aldrich®
Chrom(VI)oxid
Formel: CrO₃
Molecular Weight: 99,99 g/mol
Schmelzpunkt: 195 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010952
CAS-Nummer: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119458868-17
Merck Index: 13,02256