Wolframtrioxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
204781-10G 204781-50G
SIAL204781-10GEA 193 EUR
SIAL204781-10G SIAL204781-50G
Wolframtrioxid, Sigma-Aldrich®
Wolframtrioxid
Formel: O₃W
Schmelzpunkt: 1473 °C
Dichte: 7,16 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011466
CAS-Nummer: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 12,09947