Wolframtrioxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Wolfram(VI)oxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
232785-100G 232785-2KG 232785-500G
SIAL232785-100GEA 109 EUR
SIAL232785-100G SIAL232785-2KG SIAL232785-500G
Wolframtrioxid, Sigma-Aldrich®
Wolframtrioxid
Formel: O₃W
Molecular Weight: 231,84 g/mol
Schmelzpunkt: 1473 °C
Dichte: 7,16 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011466
CAS-Nummer: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 12,09947