Wolframtrioxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Wolfram(VI)oxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

550086-25G 550086-5G
SIAL550086-25GEA 241 EUR
SIAL550086-25G SIAL550086-5G
Wolframtrioxid, Sigma-Aldrich®
Wolframtrioxid
Formel: O₃W
Molecular Weight: 231,84 g/mol
Schmelzpunkt: 1473 °C
Dichte: 7,16 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011466
CAS-Nummer: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 12,09947

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR