Wolframtrioxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Wolfram(VI)oxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
95410-100G 95410-500G
SIAL95410-100GEA 108 EUR
SIAL95410-100G SIAL95410-500G
Wolframtrioxid, Sigma-Aldrich®
Wolframtrioxid
Formel: O₃W
Molecular Weight: 231,84 g/mol
Schmelzpunkt: 1473 °C
Dichte: 7,16 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011466
CAS-Nummer: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 12,09947