Molybdän(IV)sulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Molybdändisulfid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
234842-100G 234842-500G
SIAL234842-100GEA 115 EUR
SIAL234842-100G SIAL234842-500G
Molybdän(IV)sulfid, Sigma-Aldrich®
Molybdän(IV)sulfid
Formel: MoS₂
Molecular Weight: 160,07 g/mol
Schmelzpunkt: 2375 °C
Dichte: 4,8 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003470
CAS-Nummer: 1317-33-5
EINECS: 215-263-9
Merck Index: 12,06318