Molybdän(IV)sulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Molybdändisulfid
69860-100G 69860-500G
SIAL69860-100GEA 120 EUR
SIAL69860-100G SIAL69860-500G
Molybdän(IV)sulfid, Sigma-Aldrich®
Molybdän(IV)sulfid
Formel: MoS₂
Molecular Weight: 160.07 g/mol
Schmelzpunkt: 2375
Dichte: 4.8 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003470
CAS-Nummer: 1317-33-5
EINECS: 215-263-9
Merck Index: 12,06318