Mangan(II)bromid, wasserfrei 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Mangandibromid
A18321.14 A18321.22
A18321.14EA 82 EUR
A18321.14 A18321.22
Mangan(II)bromid, wasserfrei 95%
Mangan(II)bromid
Purity: 95% CAS No.: 13446-03-2 Molecular Formula: MnBr2 Formula Weight: 214.76 Odour: Odourless Melting Point: 698° MDL No.: MFCD00011113
Formel: Br₂Mn
Molecular Weight: 214,75 g/mol
Schmelzpunkt: 698 °C
Dichte: 4,38
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011113
CAS-Nummer: 13446-03-2
EINECS: 236-591-9
Merck Index: 14,5725