Mangan(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Mangandibromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
223646-100G
223646-25G
SIAL223646-100GEA
399
EUR
SIAL223646-100G
SIAL223646-25G
Mangan(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)bromid
Formel:
Br₂Mn Molecular Weight: 214,75 g/mol Schmelzpunkt: 698 °C Dichte: 4,38 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011113 CAS-Nummer: 13446-03-2 EINECS: 236-591-9 Merck Index: 12,05765 |