Mangan(II)chlorid, wasserfrei 99+% 80 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Manganese dichloride
223610500
223610100
ACRO223610500EA
148
EUR
ACRO223610500
ACRO223610100
Mangan(II)chlorid, wasserfrei 99+% 80 mesh
Mangan(II)chlorid
Formel:
MnCl₂ Molecular Weight: 125,84 g/mol Siedepunkt: 1190 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 650 °C Dichte: 2,98 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011114 CAS-Nummer: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,05768 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Pink Powder |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Solubility | (10 % in dilute HCl) Clear solution |
Particle size | -80 mesh |