Mangan(II)chlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Manganese dichloride
271410010 271410250 271410025 271412500
ACRO271410010EA 51.8 EUR
ACRO271410010 ACRO271410250 ACRO271410025 ACRO271412500
Mangan(II)chlorid 97%
Mangan(II)chlorid
Formel: MnCl₂
Molecular Weight: 125,84 g/mol
Siedepunkt: 1190 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 650 °C
Dichte: 2,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011114
CAS-Nummer: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,05768
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pink Flakes or beads
Titration Complexometric ≥96.0 %
Water ≤1 %
Iron (Fe) ≤200 ppm
Nickel (Ni) ≤200 ppm