Sodium bitartrate monohydrate ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse), purum p.a., Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, sodium salt hydrate
71680-250G
71680-1KG
SIAL71680-250GEA
61.8
EUR
SIAL71680-250G
SIAL71680-1KG
Sodium bitartrate monohydrate ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse), purum p.a., Sigma-Aldrich®
Sodium bitartrate monohydrate
Sodium bitartrate monohydrate (SBTMH) is an organometallic compound having nonlinear optical properties.
Formel:
C₄H₅NaO₆·H₂O Molecular Weight: 190.083 g/mol |
MDL:
MFCD00150038 CAS-Nummer: 6131-98-2 EINECS: 208-400-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | ≥98.0% (T) |
Ca | ≤50 mg/kg |
Cd | ≤50mg/kg |
Co | ≤50 mg/kg |
Cu | ≤50 mg/kg |
Fe | ≤50 mg/kg |
K | ≤100 mg/kg |
Ni | ≤50 mg/kg |
PB | ≤50 mg/kg |
Zn | ≤50 mg/kg |
Chloride (Cl⁻) | ≤50 mg/kg |
Sulphate (SO₄)²⁻ | ≤50 mg/kg |