Mangan(II)oxid 99% (76,0 - 78,0% Mn)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Manganmonoxid, Manganoxid
11870.36
11870.A3
11870.F7
11870.36EA
43.2
EUR
11870.36
11870.A3
11870.F7
Mangan(II)oxid 99% (76,0 - 78,0% Mn)
Mangan(II)oxid
Purity: 99%
CAS No.: 1344-43-0
Molecular Formula: MnO
Formula Weight: 70.94
Physical Form: +200 Mesh Powder
Density: 5.0
Appearance: Green
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016226
Formel:
MnO Schmelzpunkt: 1840 °C Dichte: 5,0 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016226 CAS-Nummer: 1344-43-0 EINECS: 215-695-8 |