Mangan(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Dimangantrioxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
463701-25G 463701-5G
SIAL463701-25GEA 528 EUR
SIAL463701-25G SIAL463701-5G
Mangan(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Mangan(III)oxid
Formel: Mn₂O₃
Molecular Weight: 157,87 g/mol
Schmelzpunkt: 1347 °C
Dichte: 4,81 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016217
CAS-Nummer: 1317-34-6
EINECS: 215-264-4
Merck Index: 13,05761