Mangan(IV)oxid 99.99+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Mangandioxid, Pyrolusit, Braunstein
193470050 193470250 193471000
ACRO193470050EA 61.3 EUR
ACRO193470050 ACRO193470250 ACRO193471000
Mangan(IV)oxid 99.99+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Mangan(IV)oxid
Formel: MnO₂
Molecular Weight: 86,94 g/mol
Schmelzpunkt: 535 °C (Zersetzung)
Dichte: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003463
CAS-Nummer: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to black Powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm