Mangan(IV)oxid 80-85%, Pulver

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Mangandioxid, Pyrolusit, Braunstein

213490010 213490250 213490025
ACRO213490010EA 94.8 EUR
ACRO213490010 ACRO213490250 ACRO213490025
Mangan(IV)oxid 80-85%, Pulver
Mangan(IV)oxid
Formel: MnO₂
Molecular Weight: 86,94 g/mol
Schmelzpunkt: 535 °C (Zersetzung)
Dichte: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003463
CAS-Nummer: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Dark grey Powder
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Titration with Na2S2O3 ≥80 %
Silicate (as SiO2) ≤7 %
Iron (Fe) ≤1 %
Insoluble matter ≤10 % (in HCl)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR