Mangan(IV)oxid ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Mangandioxid, Pyrolusit, Braunstein
10805.14
10805.22
10805.06
10805.14EA
241
EUR
10805.14
10805.22
10805.06
Mangan(IV)oxid ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Mangan(IV)oxid
Purity: 99.997%
CAS No.: 1313-13-9
Molecular Formula: MnO2
Formula Weight: 86.94
Physical Form: Powder
Density: 5.026
Appearance: Black
Melting Point: 535° dec.
Merck Reference: 14,5730
MDL No.: MFCD00003463
Formel:
MnO₂ Molecular Weight: 86,94 g/mol Schmelzpunkt: 535 °C (Zersetzung) Dichte: 5,026 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003463 CAS-Nummer: 1313-13-9 EINECS: 215-202-6 Merck Index: 14,5730 |