Mangan(IV)oxid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Mangandioxid, Pyrolusit, Braunstein
42250.30 42250.A1
42250.30EA 105 EUR
42250.30 42250.A1
Mangan(IV)oxid ≥99,9% (Metall-Basis)
Mangan(IV)oxid
Purity: 99.9% CAS No.: 1313-13-9 Molecular Formula: MnO2 Formula Weight: 86.94 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.026 Appearance: Black Melting Point: 535° dec. Merck Reference: 14,5730 MDL No.: MFCD00003463
Formel: MnO₂
Molecular Weight: 86,94 g/mol
Schmelzpunkt: 535 °C (Zersetzung)
Dichte: 5,026
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003463
CAS-Nummer: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,5730