Mangan(IV)oxid ≥90% (RT), technische Qualität, aktiviert, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Mangandioxid, Pyrolusit, Braunstein
63548-1KG
63548-250G
63548-1KGEA
70.9
EUR
63548-1KG
63548-250G
Mangan(IV)oxid ≥90% (RT), technische Qualität, aktiviert, Fluka™
Mangan(IV)oxid
- Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
- Variation in color and physical form is possible
Formel:
MnO₂ Molecular Weight: 86,94 g/mol Schmelzpunkt: Zersetzung Dichte: 5,21 g/cm³ (21 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003463 CAS-Nummer: 1313-13-9 EINECS: 215-202-6 Merck Index: 14,05730 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | complying |
Identity | complying |
Assay | Min. 90.0 % |
Loss on drying (105°C) | Max. 1.5 % |