Rheniumdioxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
342254-1G 342254-5G
SIAL342254-1GEA 598 EUR
SIAL342254-1G SIAL342254-5G
Rheniumdioxid, Sigma-Aldrich®
Rheniumdioxid
Formel: O₂Re
Dichte: 11,4 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00016305
CAS-Nummer: 12036-09-8
EINECS: 234-839-0